missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Flutianil, TRC

Artikelnummer. 30004096
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004096 5 mg
30009226 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30004096 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5994255MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 958647-10-4
Molekylær formel C19 H14 F4 N2 O S2
Molekylvægt (g/mol) 426.45
Synonym Acetonitrile, 2-[[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]thio]-2-[3-(2-methoxyphenyl)-2-thiazolidinylidene]-, (2Z)-, (2Z)-2-[[2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]thio]-2-[3-(2-methoxyphenyl)-2-thiazolidinylidene]acetonitrile, Flutianil, OK 5203, V 10118
IUPAC navn (2Z)-2-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]sulfanyl-2-[3-(2-methoxyphenyl)-1,3-thiazolidin-2-ylidene]acetonitrile
SMIL COc1ccccc1N2CCS/C/2=C(\Sc3cc(ccc3F)C(F)(F)F)/C#N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Flutianil
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H14F4N2OS2/c1-26-15-5-3-2-4-14(15)25-8-9-27-18(25)17(11-24)28-16-10-12(19(21,22)23)6-7-13(16)20/h2-7,10H,8-9H2,1H3/b18-17-
Formel vægt 426.048
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.