Tekniske data
| Alpha vektor | FLUTAMID |
| Kemisk navn eller materiale | Flutamide |
| Smeltepunkt | 110,0 °C til 114,0 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Infrarødt spektrum | Konformer |
| Emballage | glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | uopløselig i vandig opløsning |
| Formel vægt | 276.21 |
| Fysisk form | Pulver |