Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Flutamid
Artikelnummer. 16637072 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16637072 5 g -
16647072 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16637072 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466450050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13311-84-7
Molekylær formel C11H11F3N2O3
Molekylvægt (g/mol) 276.22
MDL nummer MFCD00072009
InChI nøgle MKXKFYHWDHIYRV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluormethyl)phenyl]propanamid
SMIL CC(C)C(=O)NC1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Alpha vektor FLUTAMIDE
Kemisk navn eller materiale Flutamide
Smeltepunkt 110.0°C to 114.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation insoluble aq. soln.
Formel vægt 276.21
Fysisk form Pulver