Få mere at vide
Fluspirilene, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431128
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16431128 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16431128 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1655
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Fluspirilene is a non-competitive antagonist of L-type calcium channels with an IC50 of 0.03 μM. Fluspirileneis a long-acting injectable depot antipsychotic drug used for schizophrenia.
Fluspirilene is a non-competitive antagonist of L-type calcium channels with an IC50 of 0.03 μM. Fluspirileneis a long-acting injectable depot antipsychotic drug used for schizophrenia.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluspirilene
CAS 1841-19-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H31F2N3O
Mængde 5 mg
Synonym R 6218 Redeptin
SMIL O=C1NCN(C2=CC=CC=C2)C13CCN(CCCC(C4=CC=C(F)C=C4)C5=CC=C(F)C=C5)CC3
Molekylvægt (g/mol) 475.57
Formel vægt 475.57
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation