missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Flurofamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flurofamide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9FN3O2P/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(12)11-14(9,10)13/h1-4H,(H5,9,10,11,12,13) |
| Formel vægt | 217.0416 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?