missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Flurofamide, TRC

Artikelnummer. 30240753
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240753 100 mg
30240967 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30240753 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF596685100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 70788-28-2
Molekylær formel C7H9FN3O2P
Molekylvægt (g/mol) 217.14
Synonym 4-Fluoro-N-(diaminophosphinyl)benzamide, Flurfamide, NSC 342995
SMIL NP(=O)(N)NC(=O)c1ccc(F)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Flurofamide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H9FN3O2P/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(12)11-14(9,10)13/h1-4H,(H5,9,10,11,12,13)
Formel vægt 217.0416
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.