Få mere at vide
Fluoxetine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluoxetine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18F3NO/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3 |
| Formel vægt | 309.134 |
| Procent renhed | >95% |