Få mere at vide
Fluoxetin succinaminsyre, TRC
Artikelnummer. 30134484
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134484 250 mg
30009771 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134484 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF597110250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1026723-45-4
Molekylær formel C21H22F3NO4
Molekylvægt (g/mol) 409.4
Synonym 4-[Methyl[3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]amino]-4-oxobutanoic Acid, USP Fluoxetine Related Compound A, Fluoxetine USP Related Compound C
SMIL CN(CCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2)C(=O)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluoxetine Succinamic Acid
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C21H22F3NO4/c1-25(19(26)11-12-20(27)28)14-13-18(15-5-3-2-4-6-15)29-17-9-7-16(8-10-17)21(22,23)24/h2-10,18H,11-14H2,1H3,(H,27,28)
Formel vægt 409.1501