Få mere at vide
Fluoxetin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17963935
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17963935 50 mg
17952815 100 mg
17952715 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17963935 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF59710050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56296-78-7
Molekylvægt (g/mol) 345.79
Synonym Fluoxetine Hydrochloride, N-Methyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine hydrochloride (1:1), (±)-N-Methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propylamine hydrochloride, Adofen, Affectine, Alzac 20, Ansilan, Deproxin, Digassim, Erocap, Fluctin, Fluctine, Fludac, Flufran, Flunil, Fluox-Puren, Fluoxac, Fluoxeren, Fluoxetine hydrochloride, Fluoxil, Flutin, Flutine, Fluxen, Fluxetyl, Fluxil, Fontex, Foxetin, LY 110140, Lilly 110140, Lorien, Lovan, Margrilan, Modipran, N-Methyl-3-(4-trifluoromethylphenoxy)-3-phenylpropylamine hydrochloride, Neupax, Nodepe, Nopres, Nuzak, Octozac, Oxedep, Pluzac, Pragmaten, Prizma, Proctin, Prodep, Profluzac, Prozac, Prozac 20, Reconcile, Reneuron, Rowexetina, Salipax, Sanzur, Sarafem, Sinzac, Zactin, Zedprex, Zepax
IUPAC navn N-methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy] propan-1-amin; hydrochlorid
SMIL Cl.CNCCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluoxetine Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C17 H18 F3 N O . Cl H
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H
Formel vægt 345.1107
Procent renhed >95%