Få mere at vide
Fluoxetine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluoxetine Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C17 H18 F3 N O . Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H |
| Formel vægt | 345.1107 |
| Procent renhed | >95% |