Få mere at vide
Fluoxetinhydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 15473819
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15473819 50 mg 50mg
15463819 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473819 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61197.MF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1373.15 DKK
    1235.65 DKK / 50mg
    Spare 137.50 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
En selektiv serotoningenoptagelseshæmmer | CAS: 56296-78-7 | C17H19ClF3NO | 345,79 g/mol
Fluoxetinhydrochlorid er en selektiv serotoningenoptagelseshæmmer. Det bruges til behandling af svær depressiv lidelse, bulimia nervosa (en spiseforstyrrelse), tvangslidelse, paniklidelse og præmenstruel dysforisk lidelse (PMDD).
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Fluoxetine hydrochloride is a selective serotonin reuptake inhibitor. It is used to treat major depressive disorder, bulimia nervosa (an eating disorder) obsessive-compulsive disorder, panic disorder and premenstrual dysphoric disorder (PMDD).
Solubility
Soluble in dimethylsulfoxide and water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56296-78-7
Molekylær formel C17H19ClF3NO
Molekylvægt (g/mol) 345.79
MDL nummer MFCD00214288
InChI nøgle GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluoxetine hydrochloride, prozac, fluoxetine hcl, sarafem, flunirin, fluoxeren, adofen, fluctin, lovan
PubChem CID 62857
IUPAC navn N-methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propan-1-amine;hydrochloride
SMIL CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluoxetine hydrochloride
Smeltepunkt 158°C to 159°C
Farve White
Mængde 50 mg
Merck Index 14,4185
Opløselighedsinformation Soluble in dimethylsulfoxide and water.
Formel vægt 345.79
Procent renhed 99%
Fysisk form Powder