Beskrivelse
Gibco™ FluoroBrite™ DMEM har en baggrundsfluorescens, der kan sammenlignes med PBS og er 90 % lavere end den, der udsendes af standard fenolrød –fri DMEM. Formuleret til at indeholde de nødvendige næringsstoffer til rutinemæssig cellekultur, når det suppleres med 10 % føtalt bovint serum og 4 mM L-glutamin eller GlutaMAX™ tilskud, FluoroBrite™ er DMEM designet til at forbedre signal-støj-forholdet for fluoroforer, hvilket gør det muligt for forskere at visualisere selv de svageste fluorescerende begivenheder i et miljø, der fremmer optimal cellesundhed. Yderligere funktioner inkluderer:
- Forbedring af fluorescenssignalet under levende celleafbildning
- DMEM-baseret for at hjælpe med at bevare cellernes sundhed
Levende cellefluorescensmikroskopi er en essentiel teknik til visualisering af fundamentalt vigtige og fysiologisk relevante biologiske begivenheder. En væsentlig udfordring ved denne teknik er evnen til at afbilde svage fluoroforer uden at forårsage celleskade, fotoblegering eller uønskede ændringer i cellesundheden. FluoroBrite™ DMEM hjælper med at løse disse problemer.
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) |
| Serum niveau | Standard serumtilskud |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Høj glukose |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen HEPES, Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat |
| Fremstillingskvalitet | cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden |
| Mængde | 500 ml |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.