Få mere at vide
Fluorbenzen, 99%
Artikelnummer. 11416987
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11416987 250 g 250g
11406987 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14384.30
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 462-06-6 | C6H5F | 96,10 g/mol
Fluorbenzen bruges som reagens til plast- eller harpikspolymerer. Det fungerer som et opløsningsmiddel for meget reaktive arter. Ved fluorering af fluorbenzen giver det 1,2-difluorbenzen. Det bruges også som et materiale til fremstilling af medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Fluorbenzen bruges som reagens til plast- eller harpikspolymerer. Det fungerer som et opløsningsmiddel for meget reaktive arter. Ved fluorering af fluorbenzen giver det 1,2-difluorbenzen. Det bruges også som et materiale til fremstilling af medicin.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Varme- og lysfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 462-06-6
Molekylær formel C6H5F
Molekylvægt (g/mol) 96.10
MDL nummer MFCD00000280
InChI nøgle PYLWMHQQBFSUBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, fluoro, monofluorobenzene, phenyl fluoride, fluorbenzol, fluoro-benzene, 4-fluorobenzene, unii-g3tsz68k12, fluoranylbenzene, fluorobenzenes, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-fluorobenzene
PubChem CID 10008
ChEBI CHEBI:5115
IUPAC navn fluorbenzen
SMIL FC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorobenzene
Smeltepunkt -42 °C
Tæthed 1.025
Kogepunkt 84 °C til 85 °C
Flammepunkt −15 °C (−5 °F)
Lugt Aromatisk
Brydningsindeks 1.466
Mængde 250 g
FN nummer UN2387
Beilstein 1236623
Merck Index 14,4170
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 96.1
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluorobenzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluorobenzene