Få mere at vide
Fluorobenzene, 99%
Artikelnummer. 11406987
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
Artikelnummer. 11406987
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14384.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 462-06-6 | C6H5F | 96.10 g/mol
Fluorbenzen bruges som reagens til plast- eller harpikspolymerer. Det fungerer som et opløsningsmiddel for meget reaktive arter. Ved fluorering af fluorbenzen giver det 1,2-difluorbenzen. Det bruges også som et materiale til fremstilling af medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Fluorbenzen bruges som reagens til plast- eller harpikspolymerer. Det fungerer som et opløsningsmiddel for meget reaktive arter. Ved fluorering af fluorbenzen giver det 1,2-difluorbenzen. Det bruges også som et materiale til fremstilling af medicin.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Varme- og lysfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 462-06-6
Molekylær formel C6H5F
Molekylvægt (g/mol) 96.10
MDL nummer MFCD00000280
InChI nøgle PYLWMHQQBFSUBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, fluoro, monofluorobenzene, phenyl fluoride, fluorbenzol, fluoro-benzene, 4-fluorobenzene, unii-g3tsz68k12, fluoranylbenzene, fluorobenzenes, 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-fluorobenzene
PubChem CID 10008
ChEBI CHEBI:5115
IUPAC navn fluorbenzen
SMIL FC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluorobenzene
Smeltepunkt -42°C
Tæthed 1.025
Kogepunkt 84°C to 85°C
Flammepunkt −15°C (−5°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.466
Mængde 1000 g
FN nummer UN2387
Beilstein 1236623
Merck Index 14,4170
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 96.1
Procent renhed 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Fluorobenzene
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Fluorobenzene