Få mere at vide
Fluocinolone (Acetonide), MedChemExpress
Beskrivelse
Fluocinolone Acetonide is a glucocorticoid derivative used topically in the treatment of various skin disorders.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluocinolone (Acetonide) |
| CAS | 67-73-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H30F2O6 |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (68.51 mM) |
| SMIL | O=C([C@]([C@@]1([H])C[C@@]2([H])[C@@](C[C@H](F)C3=CC4=O)([H])[C@@](F)([C@]3(C=C4)C)[C@@H](O)C5)(OC(C)(C)O1)[C@]25C)CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 452.49 |
| Formel vægt | 452.49 |
| Vis mere |