Få mere at vide
Flunixin, TRC
Artikelnummer. 18082630
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18082630 250 mg
18041750 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18082630 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF455408250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38677-85-9
Molekylær formel C14 H11 F3 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 296.24
Synonym Flunixin, 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[[2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-, 2-[[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid, 2-(2-Methyl-3-trifluoromethylanilino)nicotinic acid, Flunixin, Sch 14714
IUPAC navn 2-[2-methyl-3-(trifluoromethyl)anilino]pyridine-3-carboxylic acid
SMIL Cc1c(Nc2ncccc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flunixin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H11F3N2O2/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
Formel vægt 296.0773
Procent renhed >95%