missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Flunisolide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16438626
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16438626 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16438626 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1121

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Flunisolide is a corticosteroid, which is an orally active glucocorticoid receptor activator with anti-inflammatory activity. Flunisolide can induce eosinophil apoptosis, and is used for the research of asthma or rhinitis, and inflammation.

Flunisolide is a corticosteroid, which is an orally active glucocorticoid receptor activator with anti-inflammatory activity. Flunisolide can induce eosinophil apoptosis, and is used for the research of asthma or rhinitis, and inflammation.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Flunisolide
CAS 3385-03-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H31FO6
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (287.69 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@@]12[C@@]3(C(CO)=O)[C@@](OC(C)(O3)C)([H])C[C@@]1([H])[C@]4([H])C[C@H](F)C5=CC(C=C[C@]5(C)[C@@]4([H])[C@@H](O)C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 434.5
Formel vægt 434.5
Procent renhed 99.04%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.