Få mere at vide
Flunarizindihydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 15465259
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15465259 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15465259 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62969.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    673.20 DKK
    545.65 DKK / 1g
    Spare 127.55 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 30484-77-6 | C26H28Cl2F2N2 | 477,42 g/mol
En dobbelt natrium-/calciumkanalblokker; en cerebral og perifer vasodilator
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flunarizine dihydrochloride
CAS 30484-77-6
Farve Hvid
Molekylær formel C26H28Cl2F2N2
MDL nummer MFCD00058198
Mængde 1 g
Beilstein 4284243
Merck Index 14,4144
Synonym flunarizine dihydrochloride, flunarizine hydrochloride, flunarizine 2hcl, flunarizine hcl, flunarizine hydrochloride usan:jan, 1-bis 4-fluorophenyl methyl-4-cinnamylpiperazine dihydrochloride, e-1-bis-p-fluorophenyl methyl-4-cinnamylpiperazine dihydrochloride, e-1-bis 4-fluorophenyl methyl-4-3-phenyl-2-propenyl piperazine dihydrochloride, e-1-bis 4-fluorophenyl methyl-4-cinnamylpiperazine dihydrochloride
InChI nøgle RXKMOPXNWTYEHI-RDRKJGRWSA-N
SMIL [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].FC1=CC=C(C=C1)C(N1CCN(C\C=C\C2=CC=CC=C2)CC1)C1=CC=C(F)C=C1
IUPAC navn dihydrogen 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2E)-3-phenylprop-2-en-1-yl]piperazine dichloride
Molekylvægt (g/mol) 477.42
PubChem CID 5282407
Formel vægt 477.4
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver