Få mere at vide
Flumazenil, 98%, Thermo Scientific™
Benzodiazepine antagonist
3567.22 DKK - 9679.25 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 78755-81-4 |
|---|---|
| Molekylær formel | C15H14FN3O3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 303.293 |
| MDL nummer | MFCD00242764 |
| InChI nøgle | OFBIFZUFASYYRE-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | flumazenil, anexate, flumazepil, romazicon, lanexat, mazicon, flumazenilum, flumazenilo, flumazenilum latin, flumazenilo spanish |
| PubChem CID | 3373 |
| ChEBI | CHEBI:5103 |
| IUPAC navn | ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate |
| SMIL | CCOC(=O)C1=C2CN(C(=O)C3=C(N2C=N1)C=CC(=C3)F)C |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15494899
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62537.MC |
100mg |
3567.22 DKK
100mg |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
15404909
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62537.ME |
500mg |
9679.25 DKK
500mg |
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| 78755-81-4 | |
| 303.293 | |
| OFBIFZUFASYYRE-UHFFFAOYSA-N | |
| 3373 | |
| ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate |
| C15H14FN3O3 | |
| MFCD00242764 | |
| flumazenil, anexate, flumazepil, romazicon, lanexat, mazicon, flumazenilum, flumazenilo, flumazenilum latin, flumazenilo spanish | |
| CHEBI:5103 | |
| CCOC(=O)C1=C2CN(C(=O)C3=C(N2C=N1)C=CC(=C3)F)C |
Tekniske data
| Flumazenil | |
| C15H14FN3O3 | |
| 14,4135 | |
| Soluble in DMSO to 25mM | |
| CCOC(=O)C1=C2CN(C(=O)C3=C(N2C=N1)C=CC(=C3)F)C | |
| 303.293 | |
| CHEBI:5103 | |
| 98% |
| 78755-81-4 | |
| MFCD00242764 | |
| flumazenil, anexate, flumazepil, romazicon, lanexat, mazicon, flumazenilum, flumazenilo, flumazenilum latin, flumazenilo spanish | |
| OFBIFZUFASYYRE-UHFFFAOYSA-N | |
| ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate | |
| 3373 | |
| 303.29 |
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'rtecsNumber' : NI2922170
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Keep cold