Få mere at vide
Flufenpyr, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flufenpyr |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClF4N2O4/c1-6-7(14(17,18)19)4-20-21(13(6)24)10-3-11(25-5-12(22)23)8(15)2-9(10)16/h2-4H,5H2,1H3,(H,22,23) |
| Formel vægt | 380.0187 |