Få mere at vide
Flufenoxuron, TRC
Artikelnummer. 30408583
Skift visning
Mængde:
500 mg
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408583 25 g
30398437 500 mg
30396283 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30408583 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF43510025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101463-69-8
Molekylær formel C21 H11 Cl F6 N2 O3
Molekylvægt (g/mol) 488.77
Synonym N-[[[4-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-fluorophenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide, Cascade, Cascade (pesticide), Flufenoxuron, WL 115110, Benzamide, N-[[[4-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-fluorophenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluoro-
IUPAC navn N-[[4-[2-chlor-4-(trifluormethyl)phenoxy]-2-fluorophenyl]carbamoyl]-2,6-difluorbenzamid
SMIL Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(Oc3ccc(cc3Cl)C(F)(F)F)cc2F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flufenoxuron
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C21H11ClF6N2O3/c22-12-8-10(21(26,27)28)4-7-17(12)33-11-5-6-16(15(25)9-11)29-20(32)30-19(31)18-13(23)2-1-3-14(18)24/h1-9H,(H2,29,30,31,32)
Formel vægt 488.0362