Få mere at vide
Flufenaminsyre, TRC
Artikelnummer. 30008548
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008548 50 mg
30006407 5 g
30004971 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30008548 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF43500050MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 530-78-9
Molekylær formel C14 H10 F3 N O2
Molekylvægt (g/mol) 281.23
Synonym Flufenamic Acid, Etofenamate Imp. A (EP), 2-[3-(Trifluoromethyl)anilino]benzoic acid, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoic acid, 3'-Trifluoromethyl-N-phenylanthranilic acid, 3'-Trifluoromethyldiphenylamine-2-carboxylic acid, ANT-1, Achless, Ansatin, Arlef, CI 440, CN 27544, Flufenamic acid, Fluphenamic acid, Fullsafe, INF 1837, Meralen, Movilizin, N-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)anthranilic acid, N-(m-Trifluoromethylphenyl)-2-aminobenzoic acid, N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]anthranilic acid, NSC 219007, NSC 82699, Paraflu, Parlef, Parlif, Pinox, Plostene, Ristogen, Sastridex, Surika, Tecramine
IUPAC navn 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]benzoesyre
SMIL OC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flufenamic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H10F3NO2/c15-14(16,17)9-4-3-5-10(8-9)18-12-7-2-1-6-11(12)13(19)20/h1-8,18H,(H,19,20)
Formel vægt 281.0664
Procent renhed >95%