Få mere at vide
Flufenaminsyre, TRC
Artikelnummer. 30006407
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006407 5 g
30008548 50 mg
30004971 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006407 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF4350005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 530-78-9
Molekylær formel C14 H10 F3 N O2
Molekylvægt (g/mol) 281.23
Synonym Flufenamic Acid, Etofenamate Imp. A (EP), 2-[3-(Trifluoromethyl)anilino]benzoic acid, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoic acid, 3'-Trifluoromethyl-N-phenylanthranilic acid, 3'-Trifluoromethyldiphenylamine-2-carboxylic acid, ANT-1, Achless, Ansatin, Arlef, CI 440, CN 27544, Flufenamic acid, Fluphenamic acid, Fullsafe, INF 1837, Meralen, Movilizin, N-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)anthranilic acid, N-(m-Trifluoromethylphenyl)-2-aminobenzoic acid, N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]anthranilic acid, NSC 219007, NSC 82699, Paraflu, Parlef, Parlif, Pinox, Plostene, Ristogen, Sastridex, Surika, Tecramine
IUPAC navn 2-[3-(trifluoromethyl)anilino]benzoesyre
SMIL OC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flufenamic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C14H10F3NO2/c15-14(16,17)9-4-3-5-10(8-9)18-12-7-2-1-6-11(12)13(19)20/h1-8,18H,(H,19,20)
Formel vægt 281.0664
Procent renhed >95%