Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Flufenaminsyre, 97%
Artikelnummer. 10144420 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10144420 10 g Glasflaske 10g
10713551 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10144420 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 165920100
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
undefined
CAS: 530-78-9 | C14H10F3NR.2 | 281,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 530-78-9
Molekylær formel C14H10F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 281.22
MDL nummer MFCD00002422
InChI nøgle LPEPZBJOKDYZAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym flufenamic acid, fluphenamic acid, nichisedan, achless, arlef, flufacid, fullsafe, lanceat, paraflu, plostene
PubChem CID 3371
ChEBI CHEBI:42638
IUPAC navn 2-[3-(trifluormethyl)anilino]benzoesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)NC2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Flufenamic acid
Navn note 97%
Smeltepunkt 132 °C til 135 °C
Farve Grå-grøn til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel 2-(CF3C6H4NH)C6H4CO2H
Mængde 10 g
Beilstein 14, III, 905
Merck Index 15, 4163
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,0265 g/L (37 °C). Andre opløseligheder: opløseligt i ethanol (6,9 g/L ved 37 °C), kloroform (19 g/L ved 37 °C), dmso, cyclohexan
Formel vægt 281.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller stykker
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Flufenamic acid
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.