Få mere at vide
Fludrocortisone acetate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478676
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16478676 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16478676 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1203A
MedChemExpress Fludrocortisone acetate (9α-Fludrocortisone acetate) is a synthetic mineralocorticoid, used to control the amount of sodium and fluids in your body.
Fludrocortisone acetate (9α-Fludrocortisone acetate) is a synthetic mineralocorticoid, used to control the amount of sodium and fluids in your body.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fludrocortisone acetate
CAS 514-36-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H31FO6
Mængde 100 mg
Synonym 9α-Fludrocortisone acetate 9α-Fluorcortisol acetate
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (118.35 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@@]12[C@](C(COC(C)=O)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 422.49
Formel vægt 422.49
Procent renhed 98.84%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation