Få mere at vide
Fluconazol N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30134897
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134897 10 mg
17979829 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134897 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF42100510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1997296-62-4
Molekylær formel C13H12F2N6O2
Molekylvægt (g/mol) 322.27
Synonym Fluconazole mono-N-Oxide
SMIL OC(Cn1cncn1)(Cn2c[n+]([O-])cn2)c3ccc(F)cc3F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluconazole N-Oxide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H12F2N6O2/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-19-7-16-6-17-19)5-20-9-21(23)8-18-20/h1-3,6-9,22H,4-5H2
Formel vægt 322.099