Få mere at vide
Fluconazole, 99%, Thermo Scientific™
Fluconazole, CAS # 86386-73-4, is a synthetic triazole with antifungal activity against some species of Candida. It also shows inhibitory activity against cytochrome P-450 enzymes and it is a demethylase.
752.65 DKK - 8507.59 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 86386-73-4 |
|---|---|
| Molekylær formel | C13H12F2N6O |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.277 |
| MDL nummer | MFCD00274549 |
| InChI nøgle | RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | fluconazole, diflucan, triflucan, elazor, biozolene, biocanol, fungata, fluconazol, fluconazolum, flucazol |
| PubChem CID | 3365 |
| ChEBI | CHEBI:46081 |
| IUPAC navn | 2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| SMIL | C1=CC(=C(C=C1F)F)C(CN2C=NC=N2)(CN3C=NC=N3)O |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15454479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62015.03 |
1g |
835.83 DKK 752.65 DKK / 1g Spare 83.18 DKK 9% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
15464479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62015.06 |
5g |
2738.85 DKK 2464.65 DKK / 5g Spare 274.20 DKK 10% Slukket |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
15474479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62015.14 |
25g |
8507.59 DKK
25g |
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiske identifikatorer
| 86386-73-4 | |
| 306.277 | |
| RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N | |
| 3365 | |
| 2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| C13H12F2N6O | |
| MFCD00274549 | |
| fluconazole, diflucan, triflucan, elazor, biozolene, biocanol, fungata, fluconazol, fluconazolum, flucazol | |
| CHEBI:46081 | |
| C1=CC(=C(C=C1F)F)C(CN2C=NC=N2)(CN3C=NC=N3)O |
Tekniske data
| Fluconazole | |
| 1.05 | |
| MFCD00274549 | |
| fluconazole, diflucan, triflucan, elazor, biozolene, biocanol, fungata, fluconazol, fluconazolum, flucazol | |
| RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol | |
| 3365 | |
| 306.27 |
| 86386-73-4 | |
| C13H12F2N6O | |
| 14,4122 | |
| Soluble indimethylsulfoxide and ethanol. | |
| C1=CC(=C(C=C1F)F)C(CN2C=NC=N2)(CN3C=NC=N3)O | |
| 306.277 | |
| CHEBI:46081 | |
| 99% |
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P264b-P270-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H360D
missing translation for 'rtecsNumber' : XZ4810000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
- Fluconazole
Signalord
- Fare
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: Fluconazole