Generel beskrivelse
•Fluconazol, 98% er en triazolforbindelse, der viser svampedræbende aktivitet hovedsageligt mod Candida, Coccidioides og Cryptococcus arter
•Det har vist sig at hæmme svampecytokrom P-450 sterol C-14α -demethylering, hvilket resulterer i akkumulering af svampe 14α -methylsteroler, tab af normale svampesteroler og tilhørende fungistatisk aktivitet
•Det hæmmer også cytochrom P450 familie 2 underfamilie c medlem 9 (CYP2C9)
•Demethylering af pattedyrceller er meget mindre modtagelig for fluconazolhæmning
Applikationer
•Fluconazol har fungistatisk aktivitet mod mange svampestammer, herunder Candida albicans, Candida glabrata, Candida parapsilose, Candida tropicalis og Cryptococcus neoformans.
•Fluconazol interfererer med svampes ergosterolsyntese og nedregulerer metallothionein-genet
•I biologiske eksperimenter er denne forbindelse blevet brugt til at vurdere minimal hæmmende koncentration i (MIC)-svampeassays
•Det er også blevet brugt som en positiv kontrol i antifungal assay af planter
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluconazole |
| Smeltepunkt | 137.0°C to 141.0°C |
| Tab ved tørring | 1% max. (105°C, 3 h) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (HPLC) |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: <1mg/mL at 25 deg c. Other solubilities: solubility in ethanol: 61mg/mL at 25 deg c, solubility in dmso: 61mg/mL at 25 deg c |
| Formel vægt | 306.27 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- Fluconazole
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.