Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fluconazol, 98 %
Artikelnummer. 15365008 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15365008 1 g -
15375008 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15365008 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 455480010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.76 DKK
    765.65 DKK / 1g
    Spare 85.11 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Fluconazol, 98%, CAS # 86386-73-4, er en syntetisk triazol med svampedræbende effekt mod visse arter af Candida. Det viser også hæmmende aktivitet mod cytochrom P-450-enzymer, og det er en demethylase. | CAS: 86386-73-4 | C13H12F2N6O | 306,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Fluconazol, 98% er en triazolforbindelse, der viser svampedræbende aktivitet hovedsageligt mod Candida, Coccidioides og Cryptococcus arter
•Det har vist sig at hæmme svampecytokrom P-450 sterol C-14α -demethylering, hvilket resulterer i akkumulering af svampe 14α -methylsteroler, tab af normale svampesteroler og tilhørende fungistatisk aktivitet
•Det hæmmer også cytochrom P450 familie 2 underfamilie c medlem 9 (CYP2C9)
•Demethylering af pattedyrceller er meget mindre modtagelig for fluconazolhæmning
Applikationer
•Fluconazol har fungistatisk aktivitet mod mange svampestammer, herunder Candida albicans, Candida glabrata, Candida parapsilose, Candida tropicalis og Cryptococcus neoformans.
•Fluconazol interfererer med svampes ergosterolsyntese og nedregulerer metallothionein-genet
•I biologiske eksperimenter er denne forbindelse blevet brugt til at vurdere minimal hæmmende koncentration i (MIC)-svampeassays
•Det er også blevet brugt som en positiv kontrol i antifungal assay af planter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86386-73-4
Molekylær formel C13H12F2N6O
Molekylvægt (g/mol) 306.27
InChI nøgle RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluconazole, diflucan, triflucan, elazor, biozolene, biocanol, fungata, fluconazol, fluconazolum, flucazol
PubChem CID 3365
ChEBI CHEBI:46081
IUPAC navn 2-(2,4-difluorphenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)F)C(CN2C=NC=N2)(CN3C=NC=N3)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluconazole
Smeltepunkt 137,0 °C til 141,0 °C
Tab ved tørring 1% maks. (105 °C, 3 t)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: <1 mg/ml ved 25 grader c. Andre opløseligheder: opløselighed i ethanol: 61 mg/ml ved 25 grader c, opløselighed i dmso: 61 mg/ml ved 25 grader c
Formel vægt 306.27
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluconazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.