Få mere at vide
Flucarbazone-sodium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flucarbazone-sodium |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11F3N4O6S.Na/c1-18-10(24-2)16-19(11(18)21)9(20)17-26(22,23)8-6-4-3-5-7(8)25-12(13,14)15;/h3-6H,1-2H3,(H,17,20);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 418.0171 |