Få mere at vide
Flubendazol, TRC
Artikelnummer. 30011287
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011287 1 g
17930345 100 mg
17922805 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011287 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF4185001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31430-15-6
Molekylær formel C16 H12 F N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 313.28
Synonym Flubendazole, N-[6-(4-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl ester, 5-(p-Fluorobenzoyl)-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, [5-(4-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl ester, Flubenol, Flubenvet, Flumoxal, Flumoxane, Fluvermal, Methyl (5-p-fluorobenzoyl-2-benzimidazolyl)carbamate, NSC 313680, R 17889, R 17899
IUPAC navn methyl N-[5-(4-fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat
SMIL COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flubendazole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,22)
Formel vægt 313.0863
Procent renhed >95%
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.