Få mere at vide
Flubendazol, 98%
Artikelnummer. 15542283 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15542283 25 g 25g
15522283 1 g 1g
15532283 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15542283 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 101910250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1373.15 DKK
    1235.65 DKK / 25g
    Spare 137.50 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
CAS: 31430-15-6 | C16H12FN3O3 | 313,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31430-15-6
Molekylær formel C16H12FN3O3
Molekylvægt (g/mol) 313.28
InChI nøgle CPEUVMUXAHMANV-UHFFFAOYSA-N
Synonym flubendazole, flumoxane, flubendazol, fluvermal, flubenol, flubendazolum, flumoxal, flutelmium, methyl 5-4-fluorobenzoyl-1h-benzo d imidazol-2-yl carbamate, flubendazol inn-spanish
PubChem CID 35802
ChEBI CHEBI:77095
IUPAC navn methyl-N-[6-(4-fluorbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat
SMIL COC(=O)NC1=NC2=C(N1)C=C(C=C2)C(=O)C3=CC=C(C=C3)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flubendazole
Smeltepunkt 260,0 °C
Tab ved tørring 0,5% maks. (1 g, 105 °C, 4 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Mængde 25 g
Formel vægt 313.28