Få mere at vide
Flubendazol, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flubendazole |
| Smeltepunkt | 260.0°C |
| Tab ved tørring | 0.5% max. (1 g, 105°C, 4 hr) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 313.28 |