Få mere at vide
(±)-Fluazifop, TRC
Artikelnummer. 30011734
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011734 250 mg
30012683 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011734 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF407430250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69335-91-7
Molekylær formel C15 H12 F3 N O4
Molekylvægt (g/mol) 327.26
Synonym 2-[4-[[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]propanoic acid, (±)-Fluazifop, Fluazifop, Fluazifop, Propanoic acid, 2-[4-[[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]- (9CI, ACI)
IUPAC navn 2-[4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxyphenoxy]propansyre
SMIL CC(Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fluazifop (free acid)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12F3NO4/c1-9(14(20)21)22-11-3-5-12(6-4-11)23-13-7-2-10(8-19-13)15(16,17)18/h2-9H,1H3,(H,20,21)
Formel vægt 327.0718
Procent renhed >95%