Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Flowcytometri farvningsbuffer
Mængde:
200 mL
600 mL
Pakningsstørrelse:
200ml
600ml
Beskrivelse
- Designet til brug i immunfluorescerende farvningsprotokoller af celler i suspension
- En bufret saltvandsopløsning indeholdende føtalt bovint serum og natriumazid (0,09%) som konserveringsmiddel
- Denne buffer kan bruges til antistof- og cellefortyndingstrin, såvel som alle de vasketrin, der kræves til overfladefarvning og flowcytometrisk analyse
- Indeholder animalske serumproteiner for at hjælpe med at minimere uspecifik binding af antistoffer
Tekniske data
Tekniske data
Mængde | 600 mL |
Produktlinje | eBioscience™ |
Produkttype | Farvningsbuffer |
Produktforslag
Viewing 1-4 of
Dokumenter
Product Information
Manuals
Technical Data Sheet: Flow Cytometry Staining Buffer
Version: 14 March 2017 Rev. 10
Filstørrelse: 58.9 kB
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ eBioscience™ Flowcytometri farvningsbuffer >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion