Få mere at vide
Invitrogen™ eBioscience™ Flowcytometri farvningsbuffer
Mængde:
200 mL
600 mL
Pakningsstørrelse:
200ml
600ml
Beskrivelse
- Designet til brug i immunfluorescerende farvningsprotokoller af celler i suspension
- En bufret saltvandsopløsning indeholdende føtalt bovint serum og natriumazid (0,09%) som konserveringsmiddel
- Denne buffer kan bruges til antistof- og cellefortyndingstrin, såvel som alle de vasketrin, der kræves til overfladefarvning og flowcytometrisk analyse
- Indeholder animalske serumproteiner for at hjælpe med at minimere uspecifik binding af antistoffer
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 200 mL |
| Produktlinje | eBioscience |
| Produkttype | Farvningsbuffer |