Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Florisil™ 100-200 mesh Artikelnummer.: 10318903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13130.00 DKK
    13061.90 DKK / 5kg
    Spare 68.10 DKK
    0.52% Slukket
Thermo Scientific Chemicals Florisil™ 100-200 mesh
Artikelnummer. 10318903 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
5 kg, 5kg
Mængde:
250 g
500 g
5 kg
Pakningsstørrelse:
250g
500g
5kg
Artikelnummer. 10318903
Brand: Thermo Scientific Chemicals 205440050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13130.00 DKK
    13061.90 DKK / 5kg
    Spare 68.10 DKK
    0.52% Slukket
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse 100/120 mesh
Emballage Plast tromle
Mængde 5 kg
Materiale Florisil
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0469087 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/01/2025 Artikelnummer205445000,205442500,205440050
PartinummerA0459656 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/01/2024 Artikelnummer205445000,205442500,205440050
PartinummerA0452096 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato02/05/2023 Artikelnummer205445000,205442500,205440050
PartinummerA0392682 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/12/2022 Artikelnummer205445000,205442500,205440050
PartinummerA0416330 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/12/2022 Artikelnummer205445000,205442500,205440050
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Florisil™ 100-200 mesh >