Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Florisil™, 100-200 mesh, til kolonnekromatografi
Artikelnummer. 10104980 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
5 kg
Pakningsstørrelse:
250g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10104980 500 g 500g
10328630 250 g 250g
10318903 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10104980 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 205445000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1977.64 DKK
    1779.65 DKK / 500g
    Spare 197.99 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse 100/120 mesh
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Materiale Florisil