Få mere at vide
Florfenicol Amine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Florfenicol Amine, Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14FNO3S.ClH/c1-16(14,15)8-4-2-7(3-5-8)10(13)9(12)6-11;/h2-5,9-10,13H,6,12H2,1H3;1H/t9-,10-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 283.0445 |
| Procent renhed | >95% |