Få mere at vide
Florfenicol, 98%, Thermo Scientific™
1783.61 DKK - 5417.99 DKK
Kemiske identifikatorer
| CAS | 73231-34-2 |
|---|---|
| Molekylær formel | C12H14Cl2FNO4S |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.205 |
| MDL nummer | MFCD00864834 |
| InChI nøgle | AYIRNRDRBQJXIF-NXEZZACHSA-N |
| PubChem CID | 114811 |
| ChEBI | CHEBI:87185 |
| IUPAC navn | 2,2-dichloro-N-[(1R,2S)-3-fluoro-1-hydroxy-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-2-yl]acetamide |
| SMIL | CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CF)NC(=O)C(Cl)Cl)O |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
15498579
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66995.03 |
1g |
1783.61 DKK
1g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
15408589
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66995.06 |
5g |
5417.99 DKK
5g |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- A bacteriostatic antibiotic similar to chloramphenicol which inhibits bacterial protein synthesis
Kemiske identifikatorer
| 73231-34-2 | |
| 358.205 | |
| AYIRNRDRBQJXIF-NXEZZACHSA-N | |
| CHEBI:87185 | |
| CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CF)NC(=O)C(Cl)Cl)O |
| C12H14Cl2FNO4S | |
| MFCD00864834 | |
| 114811 | |
| 2,2-dichloro-N-[(1R,2S)-3-fluoro-1-hydroxy-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-2-yl]acetamide |
Tekniske data
| Florfenicol | |
| White | |
| C12H14Cl2FNO4S | |
| 618°C | |
| Soluble in ethanol to 25mM and in DMSO to 100mM | |
| CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CF)NC(=O)C(Cl)Cl)O | |
| 358.205 | |
| CHEBI:87185 | |
| 98% |
| 73231-34-2 | |
| >110°C (230°F) | |
| MFCD00864834 | |
| 14,4109 | |
| AYIRNRDRBQJXIF-NXEZZACHSA-N | |
| 2,2-dichloro-N-[(1R,2S)-3-fluoro-1-hydroxy-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-2-yl]acetamide | |
| 114811 | |
| 358.21 |
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'rtecsNumber' : DB6034000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures