Få mere at vide
Florasulam, TRC
Artikelnummer. 30138496
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138496 500 mg
17972615 5 g
17951395 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138496 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF405730500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145701-23-1
Molekylær formel C12 H8 F3 N5 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 359.28
Synonym N-(2,6-Difluorophenyl)-8-fluoro-5-methoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine-2-sulfonamide, Florasulam, Kantor, PrePass XC, Primus, Primus SC
IUPAC navn N-(2,6-difluorophenyl)-8-fluoro-5-methoxy-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-sulfonamid
SMIL COc1ncc(F)c2nc(nn12)S(=O)(=O)Nc3c(F)cccc3F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Florasulam
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H8F3N5O3S/c1-23-12-16-5-8(15)10-17-11(18-20(10)12)24(21,22)19-9-6(13)3-2-4-7(9)14/h2-5,19H,1H3
Formel vægt 359.03