Få mere at vide
Scotch-Brite™ Gulvpuder, rød
Designet til daglig rengøring og let skrubning for at fjerne let snavs, slidmærker og sorte hælemærker. Disse puder rengøres, når de er fugtige og polerer, når de er tørre. Open-web konstruktion betyder, at denne vaskbare, genanvendelige pude modstår tilstopning og belastning.
Brand:  Scotch-Brite™ 7100182725
459.07 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17168840
  • 624.00 DKK / Pakke med 5
Everyday Lab Essentials
Brug rabatkode 24132 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 07-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Til daglig rengøring og let skrubning
  • Fjerner let snavs, slidmærker og sorte hælmærker
  • Renser, når den er fugtig, og polerer, når den er tør
  • Formbare fibre giver maksimal pude-til-gulv-kontakt
  • Vendbar, vaskbar pude modstår tilstopning og belastning
  • Konsekvent, dokumenteret ydeevne med lang levetid på gulvpuderne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Gulvpude
Rød
330 mm
Daglig rengøring, let skrubning
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
  • Multiple Manufacturers
    From wipes to waste bins, labels to liners – save on them all.
    Promo Code: 24132
    Expires2025-08-24
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Scotch-Brite™ Gulvpuder, rød > 330 mm