Få mere at vide
Scotch-Brite™ Gulvpuder, rød
Artikelnummer. p-7213706
Diameter (metrisk):
203 mm
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
584 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 17168850
Brand: Scotch-Brite™ 7100182735
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til daglig rengøring og let skrubning for at fjerne let snavs, slidmærker og sorte hælemærker. Disse puder rengøres, når de er fugtige og polerer, når de er tørre. Open-web konstruktion betyder, at denne vaskbare, genanvendelige pude modstår tilstopning og belastning.
  • Til daglig rengøring og let skrubning
  • Fjerner let snavs, slidmærker og sorte hælmærker
  • Renser, når den er fugtig, og polerer, når den er tør
  • Formbare fibre giver maksimal pude-til-gulv-kontakt
  • Vendbar, vaskbar pude modstår tilstopning og belastning
  • Konsekvent, dokumenteret ydeevne med lang levetid på gulvpuderne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Gulvpude
Farve Rød
Diameter (metrisk) 203 mm
Til brug med (applikation) Daglig rengøring, let skrubning