Få mere at vide
De Buyer™ Fleksibel spatel
Øs, fordel og skrab ingredienserne ved hjælp af De Buyer™ Fleksibel spatel. Spatelen kan modstå temperaturer op til 100 °C.
46.14 DKK - 69.21 DKK
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Produkttype Fleksibel spatel
Temperatur (metrisk) Maks 100 °C
Materiale Gummi
Se flere specifikationer
Produkter 3
Artikelnummer Brand Længde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Længde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
11932625
Dokumentvisning
De Buyer™
4891.24N
240 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
54.00 DKK
46.14 DKK / Hver
Spare 7.86 DKK
14% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 27-10-2025
Læg i indkøbskurv
11942625
Dokumentvisning
De Buyer™
4891.34N
340 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
70.00 DKK
60.28 DKK / Hver
Spare 9.72 DKK
13% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Læg i indkøbskurv
11952625
Dokumentvisning
De Buyer™
4891.42N
420 mm
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
81.00 DKK
69.21 DKK / Hver
Spare 11.79 DKK
14% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Termoplastet
  • Op til 100 grader maksimum
  • Plasthåndtag
Tekniske data
Tekniske data
1 stk.
Fleksibel spatel
100 °C
Gummi
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
De Buyer™ Fleksibel spatel