Få mere at vide
De Buyer™ Fleksibel spatel
Længde (metrisk):
240 mm
340 mm
420 mm
Beskrivelse
- Termoplastet
- Op til 100 grader maksimum
- Plasthåndtag
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Produkttype | Fleksibel spatel |
| Temperatur (metrisk) Maks | 100 °C |
| Materiale | Gummi |
| Længde (metrisk) | 240 mm |