Få mere at vide
Flecainide acetate, MedChemExpress
Beskrivelse
Flecainide acetate (R-818) is a class 1C antiarrhythmic drug especially used for the management of supraventricular arrhythmia
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flecainide acetate |
| CAS | 54143-56-5 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H24F6N2O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | R-818 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (105.40 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (42.16 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NCC1NCCCC1)C2=CC(OCC(F)(F)F)=CC=C2OCC(F)(F)F.CC(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 474.39 |
| Vis mere |