Få mere at vide
Flavoxate hydrochloride, MedChemExpress
Product Code. 16448366
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde
16448366 100 mg
16452229 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 16448366 Supplier Medchem Express Supplier No. HYB0549A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Flavoxate hydrochloride is a potent and competitive phosphodiesterase (PDE) inhibitor. Flavoxate hydrochloride is an antispasmodic agent and muscarinic mAChR antagonist. Flavoxate hydrochloride shows moderate calcium antagonistic activity and local anesthetic effect. Flavoxate hydrochloride can be used for the research of overactive bladder (OAB) and lower urinary tract infections.
Flavoxate hydrochloride is a potent and competitive phosphodiesterase (PDE) inhibitor. Flavoxate hydrochloride is an antispasmodic agent and muscarinic mAChR antagonist. Flavoxate hydrochloride shows moderate calcium antagonistic activity and local anesthetic effect. Flavoxate hydrochloride can be used for the research of overactive bladder (OAB) and lower urinary tract infections.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Flavoxate hydrochloride
CAS 3717-88-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H26ClNO4
Mængde 100 mg
Synonym Rec-7-0040 DW61
Opløselighedsinformation H2O : 5 mg/mL (11.68 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.33 mg/mL (7.78 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=C2C(C(C(C)=C(C3=CC=CC=C3)O2)=O)=CC=C1)OCCN4CCCCC4.Cl
Molekylvægt (g/mol) 427.92
Formel vægt 427.92
Procent renhed 99.89%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Show More Show Less
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.