Få mere at vide
Flavanthrone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flavanthrone |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H12N2O2/c31-27-15-7-3-1-5-13(15)25-21-17(27)9-12-20-23(21)24-19(29-25)11-10-18-22(24)26(30-20)14-6-2-4-8-16(14)28(18)32/h1-12H |
| Formel vægt | 408.0899 |