CAS RN 475-71-8
IUPAC Navn:
16,30-diazaoctacyclo[15.11.1.1⁴,²⁸.0²,¹⁵.0³,¹².0⁵,¹⁰.0¹⁸,²³.0²⁵,²⁹]triaconta-1(29),2,4(30),5,7,9,12,14,16,18,20,22,25,27-tetradecaene-11,24-dione
Synonymer:
vat yellow 1
Molekylvægt (g/mol):
408.42
Molekylformel:
C28H12N2O2
InChi Key:
KJPJZBYFYBYKPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
O=C1C2=CC=CC=C2C2=NC3=CC=C4C(=O)C5=CC=CC=C5C5=NC6=CC=C1C2=C6C3=C45
1
–
1
af
1
Resultater
1
Flavanthrone, TRC
CAS: 475-71-8 Molekylær formel: C28H12N2O2 Molekylvægt (g/mol): 408.41 Synonym: Benzo[h]benz[5,6]acridino[2,1,9,8-klmna]acridine-8,16-dione IUPAC navn: 16,30-diazaoctacyclo[15.11.1.14,28.02,15.03,12.05,10.018,23.025,29]triaconta-1(28),2(15),3(12),4(30),5,7,9,13,16,18,20,22,25(29),26-tetradecaene-11,24-dione SMIL: O=C1c2ccccc2c3nc4ccc5C(=O)c6ccccc6c7nc8ccc1c3c8c4c57