missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Flavanthrone, TRC

Artikelnummer. 30352799
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352799 100 mg
30361852 50 mg
30360051 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352799 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC382253100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 475-71-8
Molekylær formel C28H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 408.41
Synonym Benzo[h]benz[5,6]acridino[2,1,9,8-klmna]acridine-8,16-dione
IUPAC navn 16,30-diazaoctacyclo[15.11.1.14,28.02,15.03,12.05,10.018,23.025,29]triaconta-1(28),2(15),3(12),4(30),5,7,9,13,16,18,20,22,25(29),26-tetradecaene-11,24-dione
SMIL O=C1c2ccccc2c3nc4ccc5C(=O)c6ccccc6c7nc8ccc1c3c8c4c57

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Flavanthrone
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C28H12N2O2/c31-27-15-7-3-1-5-13(15)25-21-17(27)9-12-20-23(21)24-19(29-25)11-10-18-22(24)26(30-20)14-6-2-4-8-16(14)28(18)32/h1-12H
Formel vægt 408.0899
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.